Learn More
2-Fluoro-6-ester pinacol de lʼacide méthoxybenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417876 250 mg 250mg
15407876 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417876 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62812.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1599432-41-3 | C13H18BFO3 | 252.092 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1599432-41-3
Formule moléculaire C13H18BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 252.092
Clé InChI CSXSULPDIWBLHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-fluoro-6-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-6-methoxybenzeneboronicacidpinacolester, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronicacidpinacolester, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 2,3-dimethyl-2,3-butanediyl
CID PubChem 72221147
Nom IUPAC 2-(2-fluoro-6-méthoxyphényl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC=C2F)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 252.09
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide