Learn More
2-fluoro-6-méthylnaphthalène, 97 %, Maybridge
Code produit 10642843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10642843 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10642843 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH01072CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-6-methylnaphthalene
CAS 324-42-5
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H9F
Numéro MDL MFCD00831714
Quantité 250 mg
Synonyme 6-fluoro-2-methylnaphthalene, naphthalene, 2-fluoro-6-methyl, maybridge1_006492, 2-methyl-6-fluoronaphthalene, naphthalene,2-fluoro-6-methyl
Clé InChI IKKGPHTUCGWMPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C2C=C(F)C=CC2=C1
Nom IUPAC 2-fluoro-6-méthylnaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 160.19
CID PubChem 2727845
Poids de la formule 160.19
Pourcentage de pureté 97%