Learn More
2-Fluoro-6-méthylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321327
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11321327 1 g 1g
11331327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11321327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01561.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 407-22-7 | C6H6FN | 111.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 407-22-7
Formule moléculaire C6H6FN
Poids moléculaire (g/mol) 111.12
Numéro MDL MFCD00041226
Clé InChI UDMNVTJFUISBFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-6-picoline, 6-fluoro-2-picoline, 6-fluoro-2-methylpyridine, 6-fluoropicoline, pyridine, 2-fluoro-6-methyl, 2-fluoro-6-methyl-pyridine, 2-fluor-6-methylpyridin, pubchem6443, acmc-209jga
CID PubChem 96090
Nom IUPAC 2-fluoro-6-methylpyridine
SMILES CC1=CC=CC(F)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-6-methylpyridine
Densité 1.077
Point d’ébullition 140°C to 141°C
Point d’éclair 66°C (150°F)
Indice de réfraction 1.47
Quantité 1 g
Beilstein 107084
Poids de la formule 111.12
Pourcentage de pureté 98%