Learn More
Acide 2-Fluoro-6-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15429448
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15429448 5 g 5g
15439448 25 g 25g
15449448 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15429448 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63013.06
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 385-02-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 385-02-4
Formule moléculaire C7H4FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 185.11
Numéro MDL MFCD01862079
Clé InChI MPDZCNPDHUUPRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-6-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-6-nitrobenzoicacid, 6-fluoro-2-nitrobenzoic acid, 2-carboxy-3-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-6-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-nitro, pubchem1308, 6-fluoro-nitrobenzoic acid, acmc-209j0j, ksc222c6b
CID PubChem 603758
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 185.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide