Learn More
2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11904811 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11904811 1 g 1g
11914811 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11904811 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442270010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 60611-24-7
Formule moléculaire C8H4F4O
Poids moléculaire (g/mol) 192.11
Numéro MDL MFCD00061273
Clé InChI FAKUGVHRTLCKHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-6-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-o-tolualdehyde, pubchem4236, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzaldehyde, acmc-1b5by, otf-bad-6f, 3-fluoro-2-formylbenzotrifluoride, attercop-chm at111495
CID PubChem 521933
Nom IUPAC 2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES FC1=CC=CC(=C1C=O)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Point d’ébullition 156°C
Point d’éclair 82°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 192.11
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement