Learn More
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11434267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434267 5 g 5g
11424267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20361.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133116-83-3
Formule moléculaire C8H3F4N
Poids moléculaire (g/mol) 189.113
Numéro MDL MFCD00061153
Clé InChI OGQYJDHTHFAPRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-3-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-6-trifluoromethyl, .alpha.,.alpha.,.alpha.,6-tetrafluoro-o-tolunitrile, pubchem4799, acmc-1cgr6, intermediates-zcf02031, ksc495m8r
CID PubChem 145613
Nom IUPAC 2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C#N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Point de fusion 26°C to 28°C
Densité 1.373
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.452
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 4312131
Poids de la formule 189.11
Pourcentage de pureté 97%