Learn More
2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzyle de bromure, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11974541 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11974541 5 g 5g
11964541 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11974541 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442160050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 239087-08-2
Formule moléculaire C8H5BrF4
Poids moléculaire (g/mol) 257.03
Clé InChI RINUERVPFANASB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-6-trifluoromethylbenzyl bromide, 2-fluoro-6-trifluoromethylbenzylbromide, 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzylbromide, 2-bromomethyl-3-fluorobenzotrifluoride, alpha-bromo-2-fluoro-6-trifluoromethyl toluene, benzene, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-trifluoromethyl, pubchem4932, acmc-1cg83
CID PubChem 2737573
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-1-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)CBr)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Point de fusion 42°C to 44°C
Point d’éclair 107°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 257.03
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO– À des fins de recherche uniquement