Learn More
2-fluoro-6-trifluorométhylbenzyl cyanure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-6-trifluoromethylbenzyl Cyanide |
| CAS | 179946-34-0 |
| Formule moléculaire | C9H5NF4 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H5F4N/c10-8-3-1-2-7(9(11,12)13)6(8)4-5-14/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Fc1cccc(c1CC#N)C(F)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.14 |
| Poids de la formule | 203.0358 |