Learn More
2-Fluoro-Alpha-(2-méthyl-1-oxopropyl)-Gamma-oxo-N,Bêta-diphényl-benzènebutanamide, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-alpha-(2-methyl-1-oxopropyl)-gamma-oxo-N,beta-diphenyl-benzenebutanamide |
| CAS | 1797905-42-0 |
| Formule moléculaire | C26H24FNO3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-[2-(2-Fluorophenyl)-2-oxo-1-phenylethyl]-4-methyl-3-oxopentanoic Acid Phenylamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H24FNO3/c1-17(2)24(29)23(26(31)28-19-13-7-4-8-14-19)22(18-11-5-3-6-12-18)25(30)20-15-9-10-16-21(20)27/h3-17,22-23H,1-2H3,(H,28,31) |
| SMILES | CC(C)C(=O)C(C(C(=O)c1ccccc1F)c2ccccc2)C(=O)Nc3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 2-[2-(2-fluorophényl)-2-oxo-1-phényléthyl]-4-méthyl-3-oxo-N-phénylpentanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 417.47 |
| Poids de la formule | 417.174 |