Learn More
2-Fluoro-N-méthylbenzylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440738
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15440738 1 g 1g
15450738 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54439.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 399-30-4 | C8H10FN | 139.173 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et l’air. Stocker à 4-2°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 399-30-4
Formule moléculaire C8H10FN
Poids moléculaire (g/mol) 139.173
Numéro MDL MFCD04629633
Clé InChI AHIHZCXUWGORQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-2-fluorobenzylamine, 2-fluorobenzyl methylamine, 2-fluoro-n-methylbenzylamine, 2-fluorophenyl methyl methyl amine, 1-2-fluorophenyl-n-methylmethanamine, n-2-fluorobenzyl-n-methylamine, n-methyl-o-fluorobenzylamine, benzenemethanamine, 2-fluoro-n-methyl, 1-2-fluorophenyl-n-methyl-methanamine, acmc-209zio
CID PubChem 2060842
Nom IUPAC 1-(2-fluorophényl)-N-méthylméthanamine
SMILES CNCC1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Couleur Incolore à brun
Densité 1.047 g/mL
Point d’ébullition 73°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.047
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 139.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide