Learn More
2’-Fluoroacétophénone97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10531821 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10531821 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10531821 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 179780250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 445-27-2 | C8H7FO | 138.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2′-Fluoroacetophenone
Note relative au nom 97%
CAS 445-27-2
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1370g/mL
Point d’ébullition 82°C to 83°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 61°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H7FO
Formule linéaire FC6H4COCH3
Indice de réfraction 1.5070 to 1.509
Numéro MDL MFCD00000320
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.137
Synonyme 2'-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethanone, o-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-fluorobenzene, ethanone, 1-fluorophenyl, 2-fluoroacetophenone, 2'fluoroacetophenone, 2;-fluoroacetophenone
Clé InChI QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1F
Nom IUPAC 1-(2-fluorophényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 138.14
CID PubChem 96744
Poids de la formule 138.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2'-Fluoroacetophenone
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.