Learn More
2’-Fluoroacétophénone97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2'-Fluoroacetophenone is used as starting reagent in the synthesis of ascididemin. It is used to produce 1-(2-piperidin-1-yl-phenyl)-ethanone by reaction with piperidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2′-fluoroacétophénone est utilisé comme réactif de départ dans la synthèse de l’ascididémine. Il est utilisé pour produire de la 1-(2-pipéridin-1-yl-phényl)-éthanone par réaction avec la pipéridine.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le chloroforme, le dichlorométhane, l’éthanol, l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2'-Fluoroacetophenone |
| Densité | 1.137 |
| Point d’ébullition | 82°C to 83°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | 61°C (141°F) |
| Indice de réfraction | 1.5075 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2041344 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in Acetone,Chloroform,Dichloromethane,Ethanol,Ethyl Acetate and Methanol. |
| Poids de la formule | 138.14 |
| Pourcentage de pureté | 97% |