Learn More
2'-Fluoroacétophénone, TRC
Code produit 30398551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398551 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30398551 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5870732.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Fluoroacetophenone
CAS 445-27-2
Formule moléculaire C8H7FO
Quantité 2.5 g
Synonyme Vonoprazan Impurity 31
Formule InChI InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1F
Nom IUPAC 1-(2-fluorophényl)éthone
Poids moléculaire (g/mol) 138.14
Poids de la formule 138.0481