Learn More
2'-Fluoroacétophénone, TRC
Code produit 30403185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403185 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403185 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF587073500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Fluoroacetophenone
CAS 445-27-2
Formule moléculaire C8H7FO
Quantité 500 mg
Synonyme Vonoprazan Impurity 31
Formule InChI InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1F
Nom IUPAC 1-(2-fluorophényl)éthone
Poids moléculaire (g/mol) 138.14
Poids de la formule 138.0481