Learn More
2-Fluoroadénine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15575286 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15575286 1 g 1g
15585286 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15575286 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459160010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 700-49-2 | C5H4FN5 | 153.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 700-49-2
Formule moléculaire C5H4FN5
Poids moléculaire (g/mol) 153.12
Numéro MDL MFCD01632749
Clé InChI WKMPTBDYDNUJLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoroadenine, 2-fluoro-6-aminopurine, 2-fluoro-1h-purin-6-amine, 2-fad, 2-fluoro-9h-purin-6-amine, 6-amino-2-fluoropurine, 2-fluoro-7 9 h-purin-6-ylamine, purine, 6-amino-2-fluoro, fluoroadenine, 1h-purin-6-amine, 2-fluoro
CID PubChem 12790
ChEBI CHEBI:72457
Nom IUPAC 2-fluoro-7H-purin-6-amine
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC(F)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoroadenine
Point de fusion >350.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 153.12
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluoroadenine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.