Learn More
2-fluoroaniline, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoroaniline |
| % min. CAS | 99.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | -29°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.1510g/mL |
| Point d’ébullition | 182°C to 183°C |
| Point d’éclair | 60°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
| Show More |