Learn More
2-Fluoroaniline, TRC
Code produit 30395263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30395263 10 g
30391983 5 g
30390579 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30395263 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF58828310G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 348-54-9
Formule moléculaire C6H6FN
Poids moléculaire (g/mol) 111.12
Synonyme Benzenamine, 2-fluoro- (9CI, ACI), 2-Fluorobenzenamine (ACI), Aniline, o-fluoro- (8CI), 1-Amino-2-fluorobenzene, 2-Fluoroaniline, 2-Fluorophenylamine, NSC 10299, o-Fluoroaniline
Nom IUPAC 2-fluoroaniline
SMILES Nc1ccccc1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoroaniline
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Poids de la formule 111.0484