Learn More
2-fluorobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11369619 5 g 5g
11464874 25 g 25g
11474874 100 g 100g
11484874 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11369619 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13800.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 446-52-6 | C7H5FO | 124.114 g/mol
2?-(2-Fluorobenzylidene)-2-hydroxybenzohydrazide was synthesized by the reaction of 2-hydroxybenzoylhydrazine with 2-fluorobenzaldehyde in ethanol. Synthesis of n-aryl indolines from 2-fluorobenzaldehyde dimethylhydrazone derivatives which is an approach to preparation of c(aryl)-n(amine) bond atropisomeric amines. The o-dialkylaminobenzaldehydes were conveniently prepared by nucleophilic displacement of the activated fluorine in 2-fluorobenzaldehyde with the required dialkylamine in hot dimethylformamide. N?-(2-Fluorobenzylidene)-2-(quinolin-8-yloxy) acetohydrazide methanol solvate in the reaction of quinolin-8-yloxyacetic acid hydrazide and 2-fluorobenzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2′-(2-fluorobenzylidène)-2-hydroxybenzohydrazide a été synthétisé par la réaction du 2-hydroxybenzoylhydrazine avec le 2-fluorobenzaldéhyde dans l’éthanol. Synthèse d’indolines n-aryl à partir de dérivés de la diméthylhydrazine 2-fluorobenzaldéhyde. Il s’agit d’une approche pour la préparation d’amines atropisomères autour de la liaison c(aryl)-n(amine). Les o-dialkylaminobenzaldéhydes ont été préparés de façon pratique par déplacement nucléophile du fluor activé dans le 2-fluorobenzaldéhyde avec la dialkylamine requise dans le diméthylformamide chaud. Solvate de méthanol N′-(2-fluorobenzylidène)-2-(quinoline-8-yloxy) acétohydrazide dans la réaction de l’hydrazide d’acide quinoline-8-yloxyacétique et du 2-fluorobenzaldéhyde.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Entreposer dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des agents réducteurs, de l’air, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-52-6
Formule moléculaire C7H5FO
Poids moléculaire (g/mol) 124.114
Numéro MDL MFCD00003302
Clé InChI ZWDVQMVZZYIAHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro, benzaldehyde, o-fluoro, unii-7zx20dxb9z, 2-fluor-benzaldehyd, 2-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, fluoro, ortho-fluorobenzaldehyde, 7zx20dxb9z, fluorobenzaldehyde
CID PubChem 67970
Nom IUPAC 2-fluorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzaldehyde
Point de fusion -45°C
Densité 1.18
Point d’ébullition 172°C to 174°C
Point d’éclair 55°C (131°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.522
Quantité 5 g
Numéro UN UN1989
Beilstein 507155
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 124.11
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluorobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Fluorobenzaldehyde