Learn More
Chlorure de 2-fluorobenzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10262832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10262832 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10262832 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM01957DA
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 2905-21-7
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H4ClFO2S
Formule linéaire FC6H4SO2Cl
Numéro MDL MFCD00042285
Quantité 1 g
Synonyme 2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-fluorobenzenesulfonylchloride, 2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 2-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-fluoro, chloro 2-fluorophenyl sulfone, pubchem5138, ksc205g6f
Clé InChI ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Nom IUPAC 2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
Poids moléculaire (g/mol) 194.60
CID PubChem 137761
Poids de la formule 194.61
Pourcentage de pureté 97%