Learn More
Acide 2-fluorobenzèneacétique, TRC
Code produit 30389712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30389712 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30389712 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF58831050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzeneacetic Acid
CAS 451-82-1
Formule moléculaire C8H7FO2
Quantité 50 g
Synonyme (o-Fluorophenyl)acetic Acid, (2-Fluorophenyl)acetic Acid, (o-Fluorophenyl)acetic Acid, 2-(2-Fluorophenyl)ethanoic Acid, NSC 401, o-Fluorobenzeneacetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H7FO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES FC1=CC=CC=C1CC(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-(2-fluorophényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Poids de la formule 154.04