Learn More
Acide 2-fluorobenzèneacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluorobenzeneacetic Acid |
| CAS | 451-82-1 |
| Formule moléculaire | C8H7FO2 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | (o-Fluorophenyl)acetic Acid, (2-Fluorophenyl)acetic Acid, (o-Fluorophenyl)acetic Acid, 2-(2-Fluorophenyl)ethanoic Acid, NSC 401, o-Fluorobenzeneacetic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7FO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | FC1=CC=CC=C1CC(O)=O |
| Nom IUPAC | Acide 2-(2-fluorophényl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.14 |
| Poids de la formule | 154.04 |