Learn More
Acide 2-fluorobenzénébrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466306 5 g 5g
11456306 1 g 1g
11476306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23103.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1993-03-9 | C6H6BFO2 | 139.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1993-03-9
Formule moléculaire C6H6BFO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.92
Numéro MDL MFCD00674013
Clé InChI QCSLIRFWJPOENV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorophenyl boronic acid, 2-fluorobenzeneboronic acid, 2-fluorophenyl boranediol, o-fluorophenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluorophenyl, boronic acid, 2-fluorophenyl, 2-fluoro-phenyl-boronic acid, o-fluoro-benzeneboronic acid, benzeneboronic acid, o-fluoro
CID PubChem 2734354
Nom IUPAC Acide (2-fluorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzeneboronic acid
Point de fusion 100°C to 108°C
Quantité 5 g
Beilstein 3030413
Poids de la formule 139.92
Pourcentage de pureté 98%