Learn More
2-Fluorobenzènenitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluorobenzenenitrile |
| CAS | 394-47-8 |
| Formule moléculaire | C7H4FN |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Cyanofluorobenzene, 2-Fluorocyanobenzene, o-Cyanofluorobenzene, 2-Fluorophenyl Cyanide, o-Fluorobenzonitrile, NSC 88278 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccccc1C#N |
| Nom IUPAC | 2-fluorobenzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.11 |
| Poids de la formule | 121.0328 |