Learn More
Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10619784 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10619784 5 g Flacon en verre 5g
10105832 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10619784 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 375780050
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2905-21-7 | C6H4ClFO2S | 194.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2905-21-7
Formule moléculaire C6H4ClFO2S
Poids moléculaire (g/mol) 194.60
Numéro MDL MFCD00042285
Clé InChI ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-fluorobenzenesulfonylchloride, 2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 2-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-fluoro, chloro 2-fluorophenyl sulfone, pubchem5138, ksc205g6f
CID PubChem 137761
Nom IUPAC 2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES FC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzenesulfonyl chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 26.0°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 140.0°C to 142.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4SO2Cl
Indice de réfraction 1.5350 to 1.5380
Quantité 5 g
Poids de la formule 194.61
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.