Learn More
Acide 2-fluorobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10357130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10357130 25 g Flacon en plastique 25g
10336700 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10357130 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119360250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 445-29-4 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 445-29-4
Formule moléculaire C7H5FO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.11
Numéro MDL MFCD00002405
Clé InChI NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro, ortho-fluorobenzoic acid, o-fluorbenzoesaeure, benzoic acid, o-fluoro, fluorobenzoic acid, unii-64uz32koo4, o-fluorbenzoesaeure german, ofba, 2-fluoro-benzoic acid
CID PubChem 9935
ChEBI CHEBI:19577
Nom IUPAC Acide 2-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 123°C to 125°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire FC6H4CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09, 333
Informations sur la solubilité Solubility in water: 7.2g/L (25°C)
Poids de la formule 140.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines