Learn More
2-Fluorobenzoic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluorobenzoic Acid |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| Poids de la formule | 140.0274 |