Learn More
2-fluorobenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10585022 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10585022 5 g Flacon en verre 5g
10481091 25 g Flacon en verre 25g
10580394 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10585022 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 250050050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 394-47-8 | C7H4FN | 121.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 394-47-8
Formule moléculaire C7H4FN
Poids moléculaire (g/mol) 121.11
Numéro MDL MFCD00001773
Clé InChI GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro, o-cyanofluorobenzene, 2-fluorobenzonitril, 2-cyanofluorobenzene, benzonitrile, o-fluoro, fluorobenzonitrile, 2-fluorobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-benzonitrile, 1-cyano-2-fluorobenzene
CID PubChem 67855
Nom IUPAC 2-fluorobenzonitrile
SMILES FC1=CC=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzonitrile
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Brun à incolore
Densité 1.1100g/mL
Point d’ébullition 90°C (21.0 mmHg)
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5063 to 1.5083
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.11
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 121.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide