Learn More
2-fluorobenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426967
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11426967 10 g 10g
11436967 50 g 50g
11359619 100 g 100g
11446967 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11426967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14375.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 394-47-8 | C7H4FN | 121.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 394-47-8
Formule moléculaire C7H4FN
Poids moléculaire (g/mol) 121.11
Numéro MDL MFCD00001773
Clé InChI GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro, o-cyanofluorobenzene, 2-fluorobenzonitril, 2-cyanofluorobenzene, benzonitrile, o-fluoro, fluorobenzonitrile, 2-fluorobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-benzonitrile, 1-cyano-2-fluorobenzene
CID PubChem 67855
Nom IUPAC 2-fluorobenzonitrile
SMILES FC1=CC=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzonitrile
Densité 1.138
Point d’ébullition 196°C to 198°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Odeur Almond-like
Indice de réfraction 1.507
Quantité 10 g
Beilstein 2042184
Poids de la formule 121.11
Pourcentage de pureté 99%