Learn More
2-Fluorobenzophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367336 5 g 5g
11377336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09316.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 342-24-5 | C13H9FO | 200.212 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 342-24-5
Formule moléculaire C13H9FO
Poids moléculaire (g/mol) 200.212
Numéro MDL MFCD00000318
Clé InChI DWFDQVMFSLLMPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorobenzophenone, 2-fluorophenyl phenyl methanone, o-fluorobenzophenone, fluorobenzophenone, 2-fluorophenyl-phenylmethanone, 2-fluoro-phenyl-phenylmethanone, 2-fluorophenyl phenyl ketone, methanone, 2-fluorophenyl phenyl, pubchem4228, acmc-1ckt6
CID PubChem 67650
Nom IUPAC (2-fluorophényl)-phénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzophenone
Densité 1.186
Point d’ébullition 149°C to 150°C (16 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5864
Quantité 5 g
Beilstein 2047045
Poids de la formule 200.21
Pourcentage de pureté ≥98%