Learn More
2-fluorobenzothiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394226 1 g 1g
11314236 250 mg 250mg
11304236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11394226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19316.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1123-98-4 | C7H4FNS | 153.174 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1123-98-4
Formule moléculaire C7H4FNS
Poids moléculaire (g/mol) 153.174
Numéro MDL MFCD00047254
Clé InChI QVWCHVAUHZEAAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorobenzothiazole, 2-fluorobenzo d thiazole, 2-benzothiazolyl fluoride, benzothiazole, 2-fluoro, 2-fluoro-benzothiazole, fluorobenzothiazole, acmc-2099en, #
CID PubChem 70753
Nom IUPAC 2-fluoro-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzothiazole
Densité 1.33
Point d’ébullition 97°C to 98°C (16 mmHg)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.583
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 971503
Poids de la formule 153.18
Pourcentage de pureté 99%