Learn More
2-Fluorobenzotrifluoride, 99%, ACROS Organics™
Code produit 10282552 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10282552 5g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10282552 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 204460050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzotrifluoride
Note relative au nom 99%
CAS 392-85-8
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.2900g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H4F4
Formule linéaire FC6H4CF3
Indice de réfraction 1.4045 to 1.4065 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00000374
Quantité 5 g
Synonyme 2-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, o-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, benzene, fluoro trifluoromethyl, o,alpha,alpha,alpha-tetrafluorotoluene, a,a,a,2-tetrafluorotoluene, alpha,alpha,alpha,ar-tetrafluorotoluene, 2-trifluoromethyl fluorobenzene
Clé InChI BGVGHYOIWIALFF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)F
Nom IUPAC 1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Poids moléculaire (g/mol) 164.103
CID PubChem 9807
Poids de la formule 164.1
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquid