Learn More
Bromure de 2-fluorobenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10513181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10513181 25 g Flacon en verre 25g
10092540 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10513181 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197960250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 446-48-0 | C7H6BrF | 189.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-48-0
Formule moléculaire C7H6BrF
Poids moléculaire (g/mol) 189.03
Numéro MDL MFCD00000324
Clé InChI FFWQLZFIMNTUCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzylbromide, o-fluorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-fluorotoluene, alpha-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro, 2-fluoro-benzylbromide
CID PubChem 67968
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2-fluorobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzyl bromide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5670g/mL
Point d’ébullition 84°C to 85°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4CH2Br
Indice de réfraction 1.5495 to 1.5515
Quantité 25 g
Beilstein 05, II, 238
Gravité spécifique 1.567
Poids de la formule 189.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluorobenzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.