Learn More
Bromure de 2-fluorobenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490593
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11490593 10 g 10g
11400603 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490593 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12692.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 446-48-0 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-48-0
Formule moléculaire C7H6BrF
Poids moléculaire (g/mol) 189.027
Numéro MDL MFCD00000324
Clé InChI FFWQLZFIMNTUCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzylbromide, o-fluorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-fluorotoluene, alpha-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro, 2-fluoro-benzylbromide
CID PubChem 67968
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2-fluorobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzyl bromide
Point d’ébullition 84°C to 85°C (15 mmHg)
Point d’éclair 82°C (179°F)
Odeur Pungent
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1099894
Poids de la formule 189.03
Pourcentage de pureté 98%