Learn More
Bromure de 2-fluorobenzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluorobenzyl Bromide |
| CAS | 446-48-0 |
| Formule moléculaire | C7H6BrF |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-(Bromomethyl)-2-fluorobenzene, 2-(Bromomethyl)fluorobenzene, o-Fluorobenzyl Bromide, alpha-Bromo-2-fluorotoluene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6BrF/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Fc1ccccc1CBr |
| Nom IUPAC | 1-(brométhyl)-2-fluorobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.02 |
| Poids de la formule | 187.9637 |