Learn More
Chlorure de 2-fluorobenzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404623 25 g 25g
11414623 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11404623 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11566.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 345-35-7 | C7H6ClF | 144.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 345-35-7
Formule moléculaire C7H6ClF
Poids moléculaire (g/mol) 144.57
Numéro MDL MFCD00000892
Clé InChI MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-fluorobenzene, o-fluorobenzyl chloride, alpha-chloro-o-fluorotoluene, benzene, 1-chloromethyl-2-fluoro, alpha-chloro-2-fluorotoluene, 2-fluorobenzylchloride, 1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, toluene, alpha-chloro-o-fluoro, o-fluorobenzylchloride
CID PubChem 9580
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-2-fluorobenzène
SMILES FC1=CC=CC=C1CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobenzyl chloride
Densité 1.216
Point d’ébullition 175°C
Point d’éclair 57°C (134°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5154
Quantité 25 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 471699
Poids de la formule 144.58
Pourcentage de pureté ≥98%