Learn More
2-Fluorobiphenyl, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10769438 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10769438 5 g Flacon en verre 5g
10592138 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10769438 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 146840050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 321-60-8
Formule moléculaire C12H9F
Poids moléculaire (g/mol) 172.20
Numéro MDL MFCD00000317
Clé InChI KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorobiphenyl, 2-fluoro-1,1'-biphenyl, o-fluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-fluoro, biphenyl, 2-fluoro, ortho-fluorodiphenyl, 2-fluorodiphenyl, 2-fluoro-biphenyl, ccris 1659, 2-fluoro-1-phenylbenzene
CID PubChem 67579
SMILES FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobiphenyl
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 74.0°C to 76.0°C
Point d’ébullition 248.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C6H4F
Quantité 5 g
Beilstein 05,II,482
Nom IUPAC 2-fluoro-1,1'-biphenyl
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Fluorobiphenyl
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.