Learn More
2-Fluorobiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414913 25 g 25g
11404913 5 g 5g
11319619 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414913 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12227.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 321-60-8 | C12H9F | 172.20 g/mol
2-Fluorobiphenyl is used as pharmaceuticals, veterinary drugs and organic synthesis intermediates. 2-Fluorobiphenyl was used as an internal standard for analysis of environmental pollutants in sediments using pressurized liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry, as a sole carbon & energy source for P. pseudoalcaligenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-fluorobiphényle est utilisé comme produits pharmaceutiques, médicaments vétérinaires et intermédiaires de synthèse organique. Le 2-fluorobiphényle a été utilisé comme étalon interne pour l’analyse des polluants environnementaux dans les sédiments à l’aide de l’extraction de liquides sous pression et de la chromatographie en phase gazeuse et de la spectrométrie de masse, comme seule source d’énergie et de carbone pour P. pseudoalcaligenes.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 321-60-8
Formule moléculaire C12H9F
Poids moléculaire (g/mol) 172.20
Numéro MDL MFCD00000317
Clé InChI KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorobiphenyl, 2-fluoro-1,1'-biphenyl, o-fluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-fluoro, biphenyl, 2-fluoro, ortho-fluorodiphenyl, 2-fluorodiphenyl, 2-fluoro-biphenyl, ccris 1659, 2-fluoro-1-phenylbenzene
CID PubChem 67579
SMILES FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobiphenyl
Point de fusion 72°C to 76°C
Densité 1.245
Point d’ébullition 248°C
Quantité 25 g
Beilstein 2043175
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
Nom IUPAC 2-fluoro-1,1'-biphenyl
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté 98%