Learn More
2-Fluorobiphényle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluorobiphenyl |
| CAS | 321-60-8 |
| Formule moléculaire | C12 H9 F |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1,1'-Biphenyl, 2-fluoro-, Biphenyl, 2-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, 1-Fluoro-2-phenylbenzene, 2-Fluorobiphenyl, NSC 10366, o-Fluorodiphenyl |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9F/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| SMILES | Fc1ccccc1c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 2-fluoro-1,1'-biphenyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.2 |
| Poids de la formule | 172.0688 |