Learn More
Acide 2-fluorocinnamique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10401831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10401831 25 g Flacon en verre 25g
10300554 1 g Flacon en verre 1g
10606792 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10401831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 207100250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 451-69-4
Formule moléculaire C9H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.15
Numéro MDL MFCD00004370
Clé InChI IOUDZAFBPDDAMK-AATRIKPKSA-N
Synonyme 2-fluorocinnamic acid, o-fluorocinnamic acid, cinnamic acid, o-fluoro, 2-propenoic acid, 3-2-fluorophenyl, 2e-3-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-2-fluoro-phenyl-acrylic acid, 2e-3-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-2-fluorophenyl-2-propenoic acid, trans-2-fluorocinnamic acid
CID PubChem 735833
Nom IUPAC Acide (E)-3-(2-fluorophényl)prop-2-énoïque
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorocinnamic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 179°C to 183°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4CH=CHCO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09, 594
Poids de la formule 166.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline de flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluorocinnamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement