Learn More
Acide 2-fluorocinnamique, principalement trans, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluorocinnamic acid |
| Note relative au nom | predominantly trans |
| Point de fusion | 179°C to 183°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1863963 |
| Poids de la formule | 166.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |