Learn More
Acide 2-fluorocinnamique, TRC
Code produit 30404544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404544 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404544 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF58864350G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorocinnamic Acid
CAS 451-69-4
Formule moléculaire C9H7FO2
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C9H7FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C=Cc1ccccc1F
Nom IUPAC Acide 3-(2-fluorophényl)prop-2-énoique
Poids moléculaire (g/mol) 166.15
Poids de la formule 166.043