Learn More
Acide 2-fluorocinnamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluorocinnamic Acid |
| CAS | 451-69-4 |
| Formule moléculaire | C9H7FO2 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)C=Cc1ccccc1F |
| Nom IUPAC | Acide 3-(2-fluorophényl)prop-2-énoique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.15 |
| Poids de la formule | 166.043 |