Learn More
2-Fluorocyclohexanone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453347 250 mg 250mg
11371959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26032.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 694-82-6 | C6H9FO | 116.135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 694-82-6
Formule moléculaire C6H9FO
Poids moléculaire (g/mol) 116.135
Numéro MDL MFCD01076476
Clé InChI VQYOFTVCYSPHPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorocyclohexanone, cyclohexanone, 2-fluoro, 2-fluorocylcohexanone, acmc-209o8v, 2-fluoro-cyclohexan-1-one
CID PubChem 11829404
Nom IUPAC 2-fluorocyclohexane-1-one
SMILES C1CCC(=O)C(C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorocyclohexanone
Densité 1.08
Point d’ébullition 78°C (17 mmHg)
Point d’éclair 71°C (160°F)
Indice de réfraction 1.444
Quantité 250 mg
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 116.13
Pourcentage de pureté 96%