Learn More
2-Fluoroiodobenzène, TRC
Code produit 30399751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399751 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399751 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5919905G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Fluoroiodobenzene
CAS 348-52-7
Formule moléculaire C6H4FI
Quantité 5 g
Synonyme 1-Fluoro-2-iodo-5-trifluoromethylbenzene, 1-Fluoro-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-fluorobenzene, 2-Fluoro-1-iodobenzene, 2-Fluorophenyl Iodide, 2-Iodo-1-fluorobenzene, 2-Iodofluorobenzene, NSC 51766, o-Fluoroiodobenzene, o-Fluorophenyl Iodide, o-Iodofluorobenzene
Formule InChI InChI=1S/C6H4FI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Fc1ccccc1I
Nom IUPAC 1-fluoro-2-iodobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 222
Poids de la formule 221.9342
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.