Learn More
2-Fluoroiodobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoroiodobenzene |
| CAS | 348-52-7 |
| Formule moléculaire | C6H4FI |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-Fluoro-2-iodo-5-trifluoromethylbenzene, 1-Fluoro-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-fluorobenzene, 2-Fluoro-1-iodobenzene, 2-Fluorophenyl Iodide, 2-Iodo-1-fluorobenzene, 2-Iodofluorobenzene, NSC 51766, o-Fluoroiodobenzene, o-Fluorophenyl Iodide, o-Iodofluorobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4FI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccccc1I |
| Nom IUPAC | 1-fluoro-2-iodobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 222 |
| Poids de la formule | 221.9342 |