Learn More
2-Fluoromésitylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415123 1 g 1g
11425123 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415123 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12779.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 392-69-8 | C9H11F | 138.19 g/mol
2-Fluoromesitylene, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-Fluoromésitylène est une importante matière première servant d’intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et le colorant.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 392-69-8
Formule moléculaire C9H11F
Poids moléculaire (g/mol) 138.19
Numéro MDL MFCD00052365
Clé InChI ZLGPNBBJPOBSLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluoromesitylene, mesityl fluoride, 2-fluoromesitylene, 2,4,6-trimethylfluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,3,5-trimethyl, 1-fluoro-2,4,6-trimethylbenzene, 2-fluoro-1,3,5-trimethyl-benzene, fluormesitylen, mesitylfluoride, pubchem16939
CID PubChem 136234
Nom IUPAC 2-Fluoro-1,3,5-triméthylbenzène
SMILES CC1=CC(C)=C(F)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoromesitylene
Densité 0.975
Point d’ébullition 163°C to 165°C
Indice de réfraction 1.483
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 138.19
Pourcentage de pureté 98%