Learn More
2-Fluoronaphtylène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoronaphthalene |
| CAS | 323-09-1 |
| Formule moléculaire | C10 H7 F |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Fluoronaphthalene, NSC 26048, β-Fluoronaphthalene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H7F/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| SMILES | Fc1ccc2ccccc2c1 |
| Nom IUPAC | 2-fluoronaphthalène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 146.16 |
| Poids de la formule | 146.0532 |