Learn More
2-Fluorophényl isocyanate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11418067 5 g 5g
11309619 1 g 1g
11428067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17466.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 16744-98-2 | C7H4FNO | 137.113 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16744-98-2
Formule moléculaire C7H4FNO
Poids moléculaire (g/mol) 137.113
Numéro MDL MFCD00001996
Clé InChI VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorophenyl isocyanate, o-fluorophenyl isocyanate, 2-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2-fluorophenyl ester, 2-fluorobenzenisocyanate, paragos 331045, labotest-bb ltbb005297, pubchem4455, 2-flurophenylisocyanate
CID PubChem 85588
Nom IUPAC 1-fluoro-2-isocyanatobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorophenyl isocyanate
Densité 1.221
Point d’ébullition 56°C to 58°C (10 mmHg)
Point d’éclair 50°C (122°F)
Odeur Pungent, Makes Eyes Water
Indice de réfraction 1.5125
Quantité 5 g
Numéro UN UN3080
Beilstein 1210127
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 137.11
Pourcentage de pureté 98%