Learn More
2-Fluorophényl isocyanate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluorophenyl isocyanate |
| Densité | 1.221 |
| Point d’ébullition | 56°C to 58°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | 50°C (122°F) |
| Odeur | Pungent, Makes Eyes Water |
| Indice de réfraction | 1.5125 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3080 |
| Beilstein | 1210127 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Afficher plus |