Learn More
Chlorure de (2-Fluorophenyl) méthanesulfonyle, ≥95 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride |
| % min. CAS | 95.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 208.64 |
| Pourcentage de pureté | 95% |